Learn More
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10770682
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10770682
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10770682
Marque: Thermo Scientific Acros 422521000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1592-20-7
Formule moléculaire C9H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 152.62
Numéro MDL MFCD00051362
Clé InChI ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 74126
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-éthénylbenzène
SMILES ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzyl chloride
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4CH2Cl
Indice de réfraction 1.5731 to 1.5751
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.08
Stabilisateur about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Poids de la formule 152.62
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457823 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0467054 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2024 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0452297 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0457823 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0454677 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Nom du produit
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals >