Learn More
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10403053
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10403053
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10403053
Marque: Thermo Scientific Acros 422520250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1592-20-7
Formule moléculaire C9H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 152.62
Numéro MDL MFCD00051362
Clé InChI ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 74126
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-4-éthénylbenzène
SMILES ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzyl chloride
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHC6H4CH2Cl
Indice de réfraction 1.5731 to 1.5751
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.08
Stabilisateur about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Poids de la formule 152.62
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457823 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0467054 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2024 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0452297 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/04/2024 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0457823 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2023 Catalog Number422521000,422520250,422525000
Numéro de lotA0454677 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number422521000,422520250,422525000
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Vinylbenzyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Vinylbenzyl chloride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-Vinylbenzyle de chlorure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals >