Learn More
4-chlorure de nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.92€ - 119.60€
Identifiants chimiques
CAS 122-04-3
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007345
Clé InChI SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
CID PubChem 8502
Nom IUPAC Chlorure de 4-nitrobenzoyle
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10337610
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150430050
5 g Flacon en verre
24.92€
5g
10497920
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150431000
100 g Flacon en verre
33.37€
100g
10041570
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150432500
250 g Flacon en verre
64.92€
250g
10503701
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
150435000
500 g Flacon en verre
119.60€
500g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
122-04-3
185.56
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
8502
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
C7H4ClNO3
MFCD00007345
p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
Spécification
4-Nitrobenzoyl chloride
122-04-3
100.0
Jaune
102°C
98%
O2NC6H4COCl
09, 394
15, 6677
Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
185.56
185.57
Flocons ou cristaux
98%
97.5
70°C to 74°C
202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Authentique
C7H4ClNO3
MFCD00007345
01,736
p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 4-nitrobenzoyle
8502
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-517-4
missing translation for 'rtecsNumber' : DM6651000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.