Learn More
4-chlorure de nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10503701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
500g
5g
Code produit. 10503701
Marque: Thermo Scientific Acros 150435000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 122-04-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-04-3
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007345
Clé InChI SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
CID PubChem 8502
Nom IUPAC Chlorure de 4-nitrobenzoyle
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 74°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCl
Quantité 500 g
Beilstein 09, 394
Fieser 01,736
Merck Index 15, 6677
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.