Learn More
4-chlorure de nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10497920
4-chlorure de nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10497920
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10497920
Marque: Thermo Scientific Acros 150431000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-04-3
Formule moléculaire C7H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 185.56
Numéro MDL MFCD00007345
Clé InChI SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chloride
CID PubChem 8502
Nom IUPAC Chlorure de 4-nitrobenzoyle
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 74°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCl
Quantité 100 g
Beilstein 09, 394
Fieser 01,736
Merck Index 15, 6677
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
Poids de la formule 185.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466852 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2024 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
Numéro de lotA0444659 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
Numéro de lotA0400437 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
Numéro de lotA0394231 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
Numéro de lotA0387601 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/05/2022 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
4-chlorure de nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >