Learn More
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10143290
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143290
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10143290
Marque: Thermo Scientific Acros 149380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-11-2
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00004550
Clé InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7910
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 132.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 1 L
Beilstein 01, 410
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463044 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/05/2024 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numéro de lotA0454246 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numéro de lotA0451558 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numéro de lotA0392353 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Numéro de lotA0387234 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number149380100,149380025,149380010,149385000,149380050
Nom du produit
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >