Learn More
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10214720
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10214720
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10214720
Marque: Thermo Scientific Acros 149380025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-11-2
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00004550
Clé InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
CID PubChem 7910
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 132.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 410
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-2-pentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Nom du produit
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >