Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11387906
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387906
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11387906
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13120.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-méthoxybenzoyl sert à la synthèse des dérivés de stilbène et de dihydrostilbène comme agents anticancéreux potentiels. Il sert également à la synthèse de dimères de coumarine ayant une activité VIH-1 potentielle.
Solubilité
Il réagit dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-07-2
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00000687
Clé InChI MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7477
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzoyl chloride
Point de fusion 22°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 145°C (14 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.581
Quantité 100 g
Numéro UN UN1729
Beilstein 471918
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,673
Informations sur la solubilité It reacts in water.
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10244615 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2022 Catalog NumberL13120.22,L13120.14
Numéro de lot5001P31R Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL13120.22,L13120.14
Numéro de lot10205398 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL13120.22,L13120.14
Numéro de lot10224168 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL13120.22,L13120.14
Numéro de lotL17T041 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog NumberL13120.22,L13120.14
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxybenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Methoxybenzoyl chloride
Nom du produit
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >