Learn More
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11377906
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377906
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11377906
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13120.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
4-Methoxybenzoyl chloride is used in the synthesis of stilbene and dihydrostilbene derivatives as potential anti-cancer agents. It is also used in the synthesis of coumarin dimers with potential HIV-1 activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-méthoxybenzoyl sert à la synthèse des dérivés de stilbène et de dihydrostilbène comme agents anticancéreux potentiels. Il sert également à la synthèse de dimères de coumarine ayant une activité VIH-1 potentielle.
Solubilité
Il réagit dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-07-2
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00000687
Clé InChI MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
CID PubChem 7477
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxybenzoyl chloride
Point de fusion 22°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 145°C (14 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.581
Quantité 25 g
Numéro UN UN1729
Beilstein 471918
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,673
Informations sur la solubilité It reacts in water.
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Chlorure de 4-méthoxybenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >