Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Hydroxybenzoic acid is used as an intermediate for dyes, antiseptics and active pharmaceutical ingredients. It is also used as a food preservative, corrosion inhibitor, anti-oxidant and an emulsifier. It reacts with 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid to prepare aromatic polyester called Vectran fiber. It acts as a precursor to prepare p-hydroxyphenylbenzoate, p-acetoxybenzoyl chloride and 4,4'-dihydroxybenzophenone. Further, it is used in paint additives, coating additives, processing aids, electrical and electronic products. In addition to this, it acts as a preservative in cosmetics and some ophthalmic solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acide 4-hydroxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les antiseptiques et les ingrédients pharmaceutiques actifs. Il est également utilisé comme conservateur alimentaire, inhibiteur de corrosion, antioxydant et émulsifiant. Il réagit avec l’acide 6-hydroxynaphtalène-2-carboxylique pour préparer le polyester aromatique appelé fibre Vectran. Il agit comme précurseur pour la préparation de p-hydroxyphénylbenzoate, de chlorure de p-acétoxybenzoyle et de 4,4′-dihydroxybenzophénone. De plus, il est utilisé dans les additifs de peinture, les additifs de revêtement, les aides à la transformation, les produits électriques et électroniques. Il agit aussi comme conservateur dans les cosmétiques et certaines solutions ophtalmiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éthanol, l’éther, le n-butanol et l’acétone. Légèrement soluble dans le chloroforme. Insoluble dans le disulfure de carbone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Hydroxybenzoic Acid |
Point de fusion | 213°C to 218°C |
Point d’éclair | 199°C (390°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 970950 |
Merck Index | 14,4812 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide. |
Poids de la formule | 138.12 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M20L013 | Certificat d’analyse | 22/01/2025 | A13700.0B,A13700.30,A13700.0I |
10253047 | Certificat d’analyse | 11/11/2024 | A13700.0B,A13700.30,A13700.0I |
10252263 | Certificat d’analyse | 04/09/2024 | A13700.0B,A13700.30,A13700.0I |
10250708 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A13700.0B,A13700.30,A13700.0I |
10249320 | Certificat d’analyse | 29/01/2024 | A13700.0B,A13700.30,A13700.0I |
Sécurité et traitement
- 4-Hydroxybenzoic acid
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: p-Hydroxybenzoic acid