Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10754051
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10754051
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10754051
Marque: Thermo Scientific Acros 120995000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-96-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002547
Clé InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
CID PubChem 135
ChEBI CHEBI:30763
Nom IUPAC Acide 4-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 214.0°C to 217.0°C
Couleur Ivoire à blanc
Point d’éclair 199°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 10, 149
Merck Index 15, 4850
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464862 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/08/2024 Catalog Number120990010,120991000,120995000
Numéro de lotA0460856 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number120990010,120991000,120995000
Numéro de lotA0454429 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number120990010,120991000,120995000
Numéro de lotA0395934 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number120990010,120991000,120995000
Numéro de lotA0404595 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number120990010,120991000,120995000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
Nom du produit
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >