Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.02€ - 72.16€
Identifiants chimiques
CAS 99-96-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002547
Clé InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
CID PubChem 135
ChEBI CHEBI:30763
Nom IUPAC Acide 4-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10676882
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
120991000
100 g Flacon en plastique
25.02€
100g
10754051
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
120995000
500 g Flacon en plastique
57.49€
500g
10060970
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
120990010
1 kg Flacon en plastique
72.16€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
99-96-7
138.12
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
135
Acide 4-hydroxybenzoïque
C7H6O3
MFCD00002547
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
CHEBI:30763
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
4-Hydroxybenzoic acid
99-96-7
100.0
Ivoire à blanc
Authentique
C7H6O3
MFCD00002547
15, 4850
Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
138.12
CHEBI:30763
99+%
99%
99.0
214°C to 217°C
199°C
99% min. (HPLC)
HOC6H4CO2H
10, 149
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-hydroxybenzoïque
135
138.12
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-804-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DH1925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 4-Hydroxybenzoic acid