Learn More
Acide 4-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10060970
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-96-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002547
Clé InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
CID PubChem 135
ChEBI CHEBI:30763
Nom IUPAC Acide 4-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 214°C to 217°C
Couleur Ivoire à blanc
Point d’éclair 199°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 10, 149
Merck Index 15, 4850
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in chloroform,practically insoluble in carbon disulfide
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline