Learn More
3M™ Visière sans revêtement Versaflo™ pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée de série M PAPR
Fournit une protection supplémentaire contre les éclaboussures de métal fondu aux casques de série M
Marque: 3M™ 7000042917
151.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournit une protection supplémentaire contre les éclaboussures de métal fondu aux casques de série M
- 3M réf. M-925
Spécification
Série M PAPR | |
Un joint de visière m-921 | |
M-925 |
Nettoyage, installations électriques, entretien des installations, peinture, ponçage, soudage | |
Polycarbonate | |
Visière standard |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Visière sans revêtement Versaflo™ pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée de série M PAPR > Visière standard de rechange
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu