Learn More
3M™ Accessoires pour kit d’essais d’ajustement qualitatif
Utilisation pour la protection respiratoire
Marque: 3M™ 7000001897
Description
- Kits de test et accessoires conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences de test OSHA pour les appareils respiratoires
- Les produits peuvent être utilisés pour contrôler l’étanchéité du joint entre le visage et le respirateur sur tout appareil respiratoire à particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules
- N° de catalogue 3M n°601, FT-13, FT-14, FT-15
Spécification
Nébuliseur | |
Appareillage d’essai qualitatif FT10 et FT30, et mallette de formation et de test d’ajustement | |
3/boîte |
Utilisés pour contrôler l’étanchéité du joint entre le visage et le respirateur sur tout appareil respiratoire à particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un filtre à particules | |
FT-13 |