Learn More
3M™ Accessoires pour kit d’essais d’ajustement qualitatif
Code produit. p-3147995
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Fournit un environnement de hotte sécurisé
Tests d’ajustement quantitatif
Utilisés pour contrôler l’étanchéité du joint entre le visage et le respirateur sur tout appareil respiratoire à particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un filtre à particules
Type de produit:
Adaptateur
Col
Hotte pour test de respirateur
Nébuliseur
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
Code produit. 12993731
Marque: 3M™ 7000051789
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisation pour la protection respiratoire
  • Kits de test et accessoires conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences de test OSHA pour les appareils respiratoires
  • Les produits peuvent être utilisés pour contrôler l’étanchéité du joint entre le visage et le respirateur sur tout appareil respiratoire à particules ou appareil respiratoire à gaz/vapeur avec un préfiltre à particules
  • N° de catalogue 3M n°601, FT-13, FT-14, FT-15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Col
Certifications/Conformité OSHA
À utiliser avec (application) Fournit un environnement de hotte sécurisé
À utiliser avec (équipement) Appareillage d’essai qualitatif FT10 et FT30
Modèle FT-15