Learn More
3M™ Batterie TR-830/94243 (AAD) Versaflo™
Click to view available options
:
Type de batterie : Lithium-ion rechargeable
Description
- Charge rapide (90 % en 3 h 30 environ)
- Environ 750 cycles de charge / décharge complets
- Batterie au lithium-ion de capacité standard rechargeable batterie
- Fixation mécanique de la batterie pour limiter le risque de retrait de la batterie et d’étincelle pendant l’utilisation, conformément à la norme EN 60079-11
- Indicateur de niveau de charge intégré
- Sécurité intrinsèque
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 6 à 10 h |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Certifications/Conformité | Approuvée CE et NIOSH |
| Type de produit | Batterie |
| Modèle | TR-830 |