Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable, Series 4440
Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses. La blouse de laboratoire jetable 3M est antistatique et peut être utilisée dans les applications légères.
306.00€ - 374.62€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | PP |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15895111
|
3M™
7000089711 |
XL |
374.62€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15759847
|
3M™
7000089709 |
Moyenne |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15805121
|
3M™
7000089712 |
2XL |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15769847
|
3M™
7000089714 |
4XL | N/A | ||||||
12991335
|
3M™
7000089708 |
S |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15885111
|
3M™
7000089710 |
L |
363.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15815121
|
3M™
7000089713 |
3XL |
363.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matière légères, respirante
- Conçu pour les applications légères
- Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses
- Fermeture à glissière
- Traitement antistatique
- Manchettes maillées
- 3M Réf. catalogue 4440-2XL, 4440-4XL, 4440-M, 4440-XL
Spécification
Blouse de laboratoire | |
PP | |
Fermeture éclair | |
Oui | |
CE Category 1 | |
1.93 oz. |
Unisexe | |
Blanc | |
En maille | |
Surfilée | |
Catering, Cleanrooms, Electronics Manufacturing, General Maintenance, Laboratories | |
Laminé microporeux |