Learn More
3M™ Combinaison de protection 4570 grise
Description
La combinaison de protection 3M™ 4570 offre de bonnes résistances chimique et mécanique aux travailleurs dans les environnements exposés aux produits chimiques. La combinaison protège contre les poussières dangereuses (type 5), les éclaboussures légères de liquides (type 6), les pulvérisations de liquides à basse pression (type 4) et les jets de liquides à haute pression (type 3). Elle est également certifiée pour fournir une protection contre les particules radioactives (normes EN 1073-2 - et EN 14126). Cette combinaison réalise les performances de classe les plus élevées pour les tests de la norme EN 14126 et passe avec succès les tests ASTM F1670 et F1671 permettant de contribuer à la protection contre les contaminants biologiques.
- Un vêtement de protection polyvalent pour de nombreuses applications
- La combinaison de protection protège contre un éventail de jets et de pulvérisations de produits chimiques
- Le tissu robuste doté d’une couche interne douce traitée anti-statique offre une bonne protection et un grand confort
- Les coutures cousues sont scellées à l’aide d’un ruban de protection chimique à 5 couches
- Les deux rabats créent une double étanchéité, ce qui assure une protection supplémentaire
- Les larges passe-pouces et les tirettes de fermeture éclair assurent un grand confort même en portant des gants
- Manchettes en polyester tricoté pour assurer un grand confort à l’utilisateur
- Anti-statique, à faible peluchage, microporeuse
- Élastique autour de la tête pour garantir un bon ajustement
- Élastique autour du visage pour garantir un bon ajustement
- Élastique au niveau du mollet offrant une fermeture autour de la partie haute des chaussures pour assurer une protection contre les contaminants
- Élastique autour des chevilles pour garantir une protection contre les contaminants et un meilleur ajustement
- Taille universelle avec attaches pour offrir un bon ajustement à un large éventail d’utilisateurs
- Légère et confortable à porter
Spécification
Spécification
Dimensions | XL |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Gris |
Type de taille | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Hood Type | 3 parties |
Type de bouchon | Fermeture à glissière avant avec double rabat tempête |
Type de couture | Ruban adhésif |
Type de protection | 3 |
Sans latex | Oui |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview
Documents
Product Information
Datasheets