Learn More
3M™ Demi-masque respiratoire réutilisable en élastomère thermoplastique
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace. Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
30.75€ - 30.85€
Spécification
Certifications (EN) | EN 140:1998 |
---|---|
Certifications (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Part 84 |
Type de connexion | Baïonnette |
Couleur | Gris |
Matériau | Elastomère thermoplastique |
Requires: Masque exigeant des cartouches et/ou filtres compatibles (vendus séparément).
Code produit | Marque | Dimensions | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | À utiliser avec (application) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10359974
|
3M™
7000146845 |
S | Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage | Demi-masque |
30.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12332319
|
3M™
7000146847 |
M | Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage | Demi-masque |
30.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Associent les fonctionnalités des masques respiratoires réutilisables et jetables pour offrir une protection efficace.Les demi-masques respiratoires 3M™ série 6000 sont économiques, à faible maintenance, simples à manipuler et extrêmement légers.
Les demi-masques réutilisables sont économiques, simples à manipuler, extrêmement légers et demandent peu d’entretien. Utilisation possible avec les systèmes à adduction d’air 3M™ pour encore plus de confort et de flexibilité.- Le système de raccordement à baïonnette permet la connexion à une large gamme de filtres légers doubles destinés à assurer une protection contre les gaz, vapeurs et particules
- La conception de double filtre offre une plus faible résistance respiratoire
- Réf. 3M : 6100, 6200, 6200Q, 6300 et 6300Q
Informations sur la commande
Modèles à sonde pour essai d’ajustement uniquement, ne pas utiliser comme masque respiratoire. Les combinaisons cartouche / filtre sont vendues séparément.
Certifications
Approbation NIOSH conformément à la norme 42 CFR, partie 84 pour une utilisation contre divers dangers respiratoires, selon les spécifications, avec les cartouches et les filtres appropriés.
Spécification
EN 140:1998 | |
Baïonnette | |
Elastomère thermoplastique | |
Montage, nettoyage, démolition, entretien des installations, meulage, fonctionnement des machines, peinture, remise en état, ponçage, soudage | |
Sac de rangement refermable |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Gris | |
Demi-masque | |
Cartouche série 6000, filtre série 2000, 2200, 7000 ou 5000, ou système à double arrivée d'air | |
4 points |