Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP 3810X
GREENER_CHOICE
Utilisez ces tubes pour toutes les applications de biologie moléculaire, chimie clinique et biochimie. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ 3810X offrent confort et fiabilité pour la préparation, la centrifugation et le stockage des échantillons.
47.69€ - 80.92€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1000 Pk.
Plage de températures (impériale) -122.8°F to +212°F
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Pureté ou qualité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Pureté ou qualité Prix Quantité et disponibilité  
10154671
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030125215
Transparent PCR Clean
50.95€
1000 pièces
Expédition estimée: 05-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10451043
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030125150
Transparent Eppendorf Quality
47.69€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10758052
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030125185
Vert Eppendorf Quality
80.92€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10277391
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030125177
Bleu Eppendorf Quality
80.92€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10596901
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Eppendorf™
0030125207
Jaune Eppendorf Quality
80.92€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10649781
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Eppendorf™
0030125193
Rouge Eppendorf Quality
77.81€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Utilisez ces tubes pour la préparation, la centrifugation ou le stockage des échantillons. Les tubes Eppendorf™ 3810X s’adaptent parfaitement à vos flux de travaux.
  • En PP ultra-pur de haute qualité, conforme aux directives FDA 21 CFR § 177.1520 (polymères oléfines) et 21 CFR § 178.2010 (antioxydants et stabilisateurs pour polymères)
  • Le couvercle du tube est facile à ouvrir et à fermer pour un fonctionnement ergonomique
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
  • Fabriqué sans utilisation d’agents de glissement, de plastifiants et de biocides ; substances dont il a été démontré qu’elles s’infiltrent dans l’échantillon à partir des consommables en plastique et qu’elles ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
  • Graduation pour une vérification simple du volume pipeté
  • Fonctionnement garanti de -86 à 100°C
  • Autoclavable lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
  • Disponible en qualité Eppendorf et qualité de pureté propre PCR certifiée par lot
Spécification
Spécification
Autoclavable
Polypropylène
-122.8°F to +212°F
Non stérile
0.05 oz.
Cylindrical
30,000 x g
1,5 ml
1000 Pk.
-86°C to +100°C
Oui
Flat Frost Lid
Conical
Microcentrifuge Tube
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP 3810X