Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP 3810X
Utilisez ces tubes pour toutes les applications de biologie moléculaire, chimie clinique et biochimie. Les microtubes à centrifuger en PP Eppendorf™ 3810X offrent confort et fiabilité pour la préparation, la centrifugation et le stockage des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 0030125185
73.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez ces tubes pour la préparation, la centrifugation ou le stockage des échantillons. Les tubes Eppendorf™ 3810X s’adaptent parfaitement à vos flux de travaux.
- En PP ultra-pur de haute qualité, conforme aux directives FDA 21 CFR § 177.1520 (polymères oléfines) et 21 CFR § 178.2010 (antioxydants et stabilisateurs pour polymères)
- Le couvercle du tube est facile à ouvrir et à fermer pour un fonctionnement ergonomique
- Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
- Fabriqué sans utilisation d’agents de glissement, de plastifiants et de biocides ; substances dont il a été démontré qu’elles s’infiltrent dans l’échantillon à partir des consommables en plastique et qu’elles ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
- Graduation pour une vérification simple du volume pipeté
- Fonctionnement garanti de -86 à 100°C
- Autoclavable lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
- Disponible en qualité Eppendorf et qualité de pureté propre PCR certifiée par lot
Spécification
Polypropylène | |
1.5 ml | |
Polypropylène | |
1000/boîte | |
-86°C to +100°C | |
Eppendorf Quality | |
0.05 oz. | |
Cylindrical | |
Conique | |
Microcentrifuge Tube |
Autoclavable | |
Vert | |
Facile à ouvrir, fermeture sécurisée, les tubes Eppendorf 3810X offrent confort et fiabilité pour la préparation , la centrifugation et le stockage des échantillons | |
-122.8°F to +212°F | |
Non stérile | |
Oui | |
Flat Frost Lid | |
Certified Quality | |
30,000 x g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
11Minutes
40Secondes
45