Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion ECO-therm
Thermomètre à alcool vert rempli de liquide d’expansion non toxique.
32.05€ - 37.95€
Spécification
Longueur (métrique) | 305 mm |
---|---|
Matériau | Verre |
Remplissage du thermomètre | Alcool vert |
Type de produit | Thermomètre à immersion de laboratoire |
Précision | ±1,5°C |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Type d’immersion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Type d’immersion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15482685
|
Brannan™
46/700/1 |
-35°C à +50°C | Immersion totale |
32.05€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15472685
|
Brannan™
46/706/0 |
-10°C à +150°C | immersion partielle |
32.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15462685
|
Brannan™
46/703/0 |
-10°C à +110°C | immersion partielle |
37.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15442685
|
Brannan™
46/700/0 |
-35°C à +50°C | immersion partielle |
32.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15412695
|
Brannan™
46/706/1 |
-10°C à +150°C | Immersion totale |
34.25€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15402695
|
Brannan™
46/703/1 |
-10°C à +110°C | Immersion totale |
33.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La qualité et la résolution en font le substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
- Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan
- Le bouchon est doté d’un anneau intégré pour permettre la suspension du thermomètre, qui est fourni dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
305 mm | |
Alcool vert | |
±1,5°C |
Verre | |
Thermomètre à immersion de laboratoire | |
1°C |