Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion ECO-therm
Description
- La qualité et la résolution en font le substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
- Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan
- Le bouchon est doté d’un anneau intégré pour permettre la suspension du thermomètre, qui est fourni dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
Immersion totale | |
Verre | |
Thermomètre à immersion de laboratoire | |
- 10°C | |
±1,5°C |
305mm | |
Alcool vert | |
110°C | |
-10°C à +110°C | |
1°C |