Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire à immersion ECO-therm
Thermomètre à alcool vert rempli de liquide d’expansion non toxique.
Marque:  Brannan™ 46/703/0
Code produit. 15462685
  • 37.95€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La qualité et la résolution en font le substitut idéal pour les thermomètres à mercure à usage général
  • Chaque thermomètre est équipé d’un bouchon d’extrémité fixe Brannan
  • Le bouchon est doté d’un anneau intégré pour permettre la suspension du thermomètre, qui est fourni dans un emballage en PVC protecteur
Spécification
Spécification
immersion partielle
Verre
Thermomètre à immersion de laboratoire
- 10°C
±1,5°C
305 mm
Alcool vert
110°C
-10°C à +110°C
1°C