Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
13.10€ - 13.60€
Spécification
Capacité (métrique) | 946 mL |
---|---|
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Matériau | Plastique |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17180056
|
Nalgene
2178-2024 |
Bleu |
13.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17190056
|
Nalgene
2178-2025 |
Gris |
13.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17100066
|
Nalgene
2178-2040 |
Vert truite | N/A | ||||||
17110066
|
Nalgene
2178-2053 |
Mousse blanchâtre | N/A | ||||||
Description
- Expertly crafted threads for leak-proof hydration
- Wide mouth that's ideal for ice cubes or fruit infusions
- Proven in the elements and ready to withstand even the most rugged conditions
Spécification
946 mL | |
32 oz. | |
Plastique | |
Large |