Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
Marque: Nalgene 2178-2053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filetages fabriqués de manière experte pour une hydratation étanche
- Col large idéal pour les glaçons ou les infusions de fruits
- Testée dans les éléments et prête à supporter les conditions les plus robustes
Spécification
946 mL | |
Mousse blanchâtre | |
Large |
32 oz. | |
Plastique |