Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
Marque:  Nalgene 2178-2025
Code produit. 17190056
  • 13.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Filetages fabriqués de manière experte pour une hydratation étanche
  • Col large idéal pour les glaçons ou les infusions de fruits
  • Testée dans les éléments et prête à supporter les conditions les plus robustes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
946 mL
Gris
Large
32 oz.
Plastique