Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour adaptateur de tuyau mâle NPT en acier inoxydable 316
51.80€ - 221.00€
Spécification
Type de produit Raccords cannelés
Matériau Acier inox (316)
Quantité d’emballage 1 unité
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
11871063
Afficher les documents
Masterflex™
31208-79
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I.
105.00€
1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11861063
Afficher les documents
Masterflex™
31208-76
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/8 po D.I.
51.80€
1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11881063
Afficher les documents
Masterflex™
31208-80
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 3/8 po D.I.
103.00€
1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11801063
Afficher les documents
Masterflex™
31208-65
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/16 po D.I.
79.50€
1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11811063
Afficher les documents
Masterflex™
31208-67
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/8 po D.I.
221.00€
1 pièce
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
Raccord inox 316 cannelé
• Température d'utilisation: -65 à 250°C
• Raccord inox 316
• Fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Spécification
Raccords cannelés
Acier inox (316)
1 unité