Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour adaptateur de tuyau mâle NPT en acier inoxydable 316
Marque: Masterflex™ 31208-76
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccord inox 316 cannelé• Température d'utilisation: -65 à 250°C
• Raccord inox 316
• Fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Raccords cannelés | |
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/8 po D.I. | |
Orifice de 3/32 po ; 1–1/16 x 9/16 po |
Acier inox (316) | |
1 unité | |
1/4 NPT(M) |