Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour adaptateur de tuyau mâle NPT en acier inoxydable 316
Marque: Masterflex™ 31208-65
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccord inox 316 cannelé• Température d'utilisation: -65 à 250°C
• Raccord inox 316
• Fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/8 MNPT
Spécification
Raccords cannelés | |
Filetage NPT(M) 1/8 x tubulure de 1/16 po D.I. | |
Orifice de 1/16 po ; 3/4 x 17/16 po |
Acier inox (316) | |
1 unité | |
1/8 NPT(M) |