Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en acier inoxydable 316 pour analyses HPLC
Utilisez des tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour HPLC nettoyés, polis, passivés et prêts à l’emploi.
9.05€ - 67.70€
Spécification
À utiliser avec | HPLC |
---|---|
Type | Tubes capillaires |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10446113
|
Thermo Scientific™
U-156 |
Dia. int. de 0,005 po ; longueur 50 cm ; rouge |
28.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10679665
|
Thermo Scientific™
39015-FLEX |
0,007 po de dia. int. ; 15 cm de longueur ; jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10505425
|
Thermo Scientific™
39028-FLEX |
0,007 po de dia. int. ; 28 cm de longueur ; jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10641396
|
Thermo Scientific™
39040-FLEX |
0,007 po de dia. int. ; 40 cm de longueur ; jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10764994
|
Thermo Scientific™
U-111 |
D.I. 0,010 po ; Longueur 5 cm ; Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10582265
|
Thermo Scientific™
U-112 |
D.I. 0,010 po ; Longueur 10 cm ; Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10160603
|
Thermo Scientific™
U-113 |
D.I. 0,010 po ; Longueur 20 cm ; Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10592265
|
Thermo Scientific™
U-114 |
D.I. 0,010 po ; Longueur 30 cm ; Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10752337
|
Thermo Scientific™
U-126 |
D.I. 0,007 po ; Longueur 5 cm ; Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10370965
|
Thermo Scientific™
U-127 |
D.I. 0,007 po ; Longueur 10 cm ; Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10357214
|
Thermo Scientific™
U-129 |
D.I. 0,007 po ; Longueur 30 cm ; Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10289464
|
Thermo Scientific™
U-130 |
D.I. 0,007 po ; Longueur 50 cm ; Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10025734
|
Thermo Scientific™
U-131 |
D.I. 0,007 po ; Longueur 100 cm ; Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10521885
|
Thermo Scientific™
U-132 |
D.I. 0,010 po ; Longueur 50 cm ; Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10735374
|
Thermo Scientific™
U-133 |
D.I. 0,010 po ; Longueur 100 cm ; Bleu |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10531885
|
Thermo Scientific™
U-152 |
D.I. 0,005 po ; Longueur 5 cm ; Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10253703
|
Thermo Scientific™
U-153 |
D.I. 0,005 po ; Longueur 10 cm ; Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10756524
|
Thermo Scientific™
U-154 |
D.I. 0,005 po ; Longueur 20 cm ; Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10150553
|
Thermo Scientific™
U-155 |
D.I. 0,005 po ; Longueur 30 cm ; Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10762517
|
Thermo Scientific™
39011-FLEX |
0,007 po de dia. int. ; 10,5 cm de longueur ; jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10784604
|
Thermo Scientific™
U-157 |
D.I. 0,005 po ; Longueur 100 cm ; Rouge |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez les tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour les applications à ultra haute pression. Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal. Nettoyés, polis et passivés, ils sont prêts à être utilisés immédiatement. Ces tubes ne sont pas recommandés pour les échantillons biologiques.
- Adaptée aux applications à ultra-haute pression
- Large compatibilité chimique
- Extrémités et intérieurs préfinis, carrés et sans bavure pour minimiser le volume mort au niveau des raccordements
Spécification
HPLC | |
Tubes capillaires | |
HPLC |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.