Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en acier inoxydable 316 pour analyses HPLC
Utilisez des tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour HPLC nettoyés, polis, passivés et prêts à l’emploi.
Marque:  Thermo Scientific™ 39040-FLEX
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10641396
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Utilisez les tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour les applications à ultra haute pression. Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal. Nettoyés, polis et passivés, ils sont prêts à être utilisés immédiatement. Ces tubes ne sont pas recommandés pour les échantillons biologiques.
  • Adaptée aux applications à ultra-haute pression
  • Large compatibilité chimique
  • Extrémités et intérieurs préfinis, carrés et sans bavure pour minimiser le volume mort au niveau des raccordements
Spécification
Spécification
HPLC
0,007 po de dia. int. ; 40 cm de longueur ; jaune
0,007 po
1 pi 4 po
Acier inoxydable
Tubulure capillaire
HPLC
0,18 mm
40 cm