Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure capillaire en acier inoxydable 316 pour analyses HPLC
Utilisez des tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour HPLC nettoyés, polis, passivés et prêts à l’emploi.
Marque: Thermo Scientific™ U-130
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisez les tubes capillaires en acier inox 316 Thermo Scientific™ pour les applications à ultra haute pression. Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal. Nettoyés, polis et passivés, ils sont prêts à être utilisés immédiatement. Ces tubes ne sont pas recommandés pour les échantillons biologiques.
- Adapté aux applications à ultra haute pression
- Compatibilité chimique étendue
- Les extrémités et intérieurs pré-finis, carrés et sans bavure garantissent des connexions à volume mort minimal
Spécification
HPLC | |
D.I. 0,007 po ; Longueur 50 cm ; Noir | |
0.007 in. | |
1 ft. 8 in. | |
Stainless Steel |
Tubes capillaires | |
HPLC | |
0.18 mm | |
50 cm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.