Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en micromètres
251.22€ - 963.54€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 305mm |
---|---|
Matériau de la monture | Acier inoxydable |
Mesh Material | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
Quantité | 1 chaque |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10095081
|
RETSCH
60.159.000125 |
125 μm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10310962
|
RETSCH
60.159.000106 |
106 μm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10005091
|
RETSCH
60.159.000150 |
150 μm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10525262
|
RETSCH
60.159.000212 |
212μ m |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10279211
|
RETSCH
60.159.000250 |
250 μm |
292.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10085011
|
RETSCH
60.159.000025 |
25 μm |
963.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10268821
|
RETSCH
60.159.000355 |
355μ m |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10085021
|
RETSCH
60.159.000032 |
32 μm |
680.52€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10535262
|
RETSCH
60.159.000300 |
300 μm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10248831
|
RETSCH
60.159.000038 |
38 μm |
520.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10441952
|
RETSCH
60.159.000500 |
500 μm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10553522
|
RETSCH
60.159.000425 |
425 μm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10258831
|
RETSCH
60.159.000045 |
45 μm |
377.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156171
|
RETSCH
60.159.000053 |
53 μm |
298.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10449841
|
RETSCH
60.159.000600 |
600 μm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10035051
|
RETSCH
60.159.000063 |
63 μm |
306.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10534302
|
RETSCH
60.159.000075 |
75 μm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196061
|
RETSCH
60.159.000850 |
850 μm |
283.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10024761
|
RETSCH
60.159.000710 |
710 μm |
251.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
305mm | |
Acier inoxydable | |
1 chaque | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 |
Acier inoxydable | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
40 mm |