Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en micromètres
Marque: RETSCH 60.159.000425
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1 chaque | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
40 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
305mm | |
425 μm | |
ASTM E 11 | |
Agitateur AS 300 |