Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 305 x 40 mm (dia. x H), certifié ASTM, porosités en micromètres
Marque:  RETSCH 60.159.000032
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10085021
  • 680.52€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
Spécification
Acier inoxydable
Acier inoxydable
1 par unité
Tamis
Acier inoxydable
40mm
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
305mm
32 μm
ASTM E 11
Agitateur AS 300