Learn More
3-hydroxy-5-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
37.10€ - 454.00€
Identifiants chimiques
CAS | 42732-49-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
Clé InChI | RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg |
CID PubChem | 224753 |
Nom IUPAC | 5-méthylpyridine-3-ol |
SMILES | CC1=CC(=CN=C1)O |
Description
Identifiants chimiques
42732-49-0 | |
109.13 | |
3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg | |
5-méthylpyridine-3-ol |
C6H7NO | |
RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N | |
224753 | |
CC1=CC(=CN=C1)O |
Spécification
3-Hydroxy-5-methylpyridine | |
136.0°C to 140.0°C | |
Flacon en verre | |
3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg | |
RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthylpyridine-3-ol | |
224753 | |
97% |
42732-49-0 | |
96.5% min. (GC) | |
C6H7NO | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CC1=CC(=CN=C1)O | |
109.13 | |
109.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 3-Hydroxy-5-methylpyridine