Learn More
3-hydroxy-5-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-5-methylpyridine |
Point de fusion | 136.0°C to 140.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: slightly soluble |
Poids de la formule | 109.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3-Hydroxy-5-methylpyridine