Learn More
3-hydroxy-5-méthylpyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 13521630
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 42732-49-0
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Clé InChI RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
CID PubChem 224753
Nom IUPAC 5-méthylpyridine-3-ol
SMILES CC1=CC(=CN=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Point de fusion 136.0°C to 140.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-5-methylpyridine