Learn More
Acide 3-chlorobenzoïque, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
24.72€ - 290.45€
Identifiants chimiques
CAS | 535-80-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00002491 |
Clé InChI | LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992 |
CID PubChem | 447 |
ChEBI | CHEBI:49410 |
Nom IUPAC | Acide 3-chlorobenzoïque |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10158652
|
Thermo Scientific Acros
108660250 |
25 g | Flacon en plastique |
24.72€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10204090
|
Thermo Scientific Acros
108661000 |
100 g | Flacon en plastique |
61.31€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239453
|
Thermo Scientific Acros
108665000 |
500 g | Flacon en plastique |
290.45€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
535-80-8 | |
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N | |
447 | |
Acide 3-chlorobenzoïque |
MFCD00002491 | |
m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992 | |
CHEBI:49410 | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O |
Spécification
3-Chlorobenzoic acid | |
99.0 | |
154.0°C to 157.0°C | |
150°C | |
99% min. (HPLC) | |
ClC6H4CO2H | |
09, 337 | |
m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992 | |
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-chlorobenzoïque | |
447 | |
156.57 | |
Poudre cristalline |
535-80-8 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C7H5ClO2 | |
MFCD00002491 | |
15, 2124 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O | |
156.57 | |
CHEBI:49410 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-618-4