Learn More
Acide 3-chlorobenzoïque, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10158652
Acide 3-chlorobenzoïque, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10158652
25 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10158652
Marque: Thermo Scientific Acros 108660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 535-80-8
Numéro MDL MFCD00002491
Clé InChI LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
CID PubChem 447
ChEBI CHEBI:49410
Nom IUPAC Acide 3-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzoic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154.0°C to 157.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C7H5ClO2
Formule linéaire ClC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 337
Merck Index 15, 2124
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0458538 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number108665000,108660250,108661000
Numéro de lotA0400060 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number108665000,108660250,108661000
Numéro de lotA0416918 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number108665000,108660250,108661000
Numéro de lotA0438770 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2022 Catalog Number108665000,108660250,108661000
Nom du produit
Acide 3-chlorobenzoïque, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals >