Learn More
Acide 3-chlorobenzoïque, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10204090
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 535-80-8
Numéro MDL MFCD00002491
Clé InChI LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
CID PubChem 447
ChEBI CHEBI:49410
Nom IUPAC Acide 3-chlorobenzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzoic acid
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 154.0°C to 157.0°C
Couleur Blanc à beige
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C7H5ClO2
Formule linéaire ClC6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 337
Merck Index 15, 2124
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Poids moléculaire (g/mol) 156.57
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline