Learn More
Chlorure de 3-benzyloxybenzoyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
40.80€ - 394.97€
Identifiants chimiques
CAS 61535-46-4
Formule moléculaire C14H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.69
Numéro MDL MFCD02258040
Clé InChI HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
CID PubChem 4995375
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11355419
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50410.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11365419
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50410.03
1 g
115.58€
1g
15407877
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50410.06
5 g
394.97€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactant pour la préparation de dihydroquinolinones et de tétrahydroquinazolinones comme inhibiteurs puissants de protéines de broche de kinesine et agents antitumoraux potentiels, préparation de dérivés de carbamate comme inhibiteurs d’hydrolase d’acide gras.
Solubilité
Réagit avec de l’eau.
Notes
sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
61535-46-4
246.69
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
4995375
C14H11ClO2
MFCD02258040
3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
Spécification
3-Benzyloxybenzoyl chloride
40°C to 42°C
MFCD02258040
Moisture sensitive
Reacts with water.
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
246.69
246.7
61535-46-4
C14H11ClO2
UN3261
3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 3-phénylméthoxybenzoyle
4995375
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante