Learn More
Chlorure de 3-benzyloxybenzoyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactant pour la préparation de dihydroquinolinones et de tétrahydroquinazolinones comme inhibiteurs puissants de protéines de broche de kinesine et agents antitumoraux potentiels, préparation de dérivés de carbamate comme inhibiteurs d’hydrolase d’acide gras.
Solubilité
Réagit avec de l’eau.
Notes
sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Réactant pour la préparation de dihydroquinolinones et de tétrahydroquinazolinones comme inhibiteurs puissants de protéines de broche de kinesine et agents antitumoraux potentiels, préparation de dérivés de carbamate comme inhibiteurs d’hydrolase d’acide gras.
Solubilité
Réagit avec de l’eau.
Notes
sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Benzyloxybenzoyl chloride |
Point de fusion | 40°C to 42°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3261 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-phénylméthoxybenzoyle |
Poids de la formule | 246.7 |
Pourcentage de pureté | 95% |