Learn More
Chlorure de 3-benzyloxybenzoyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355419
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactant pour la préparation de dihydroquinolinones et de tétrahydroquinazolinones comme inhibiteurs puissants de protéines de broche de kinesine et agents antitumoraux potentiels, préparation de dérivés de carbamate comme inhibiteurs d’hydrolase d’acide gras.
Solubilité
Réagit avec de l’eau.
Notes
sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61535-46-4
Formule moléculaire C14H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 246.69
Numéro MDL MFCD02258040
Clé InChI HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
CID PubChem 4995375
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Benzyloxybenzoyl chloride
Point de fusion 40°C to 42°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 3-phénylméthoxybenzoyle
Poids de la formule 246.7
Pourcentage de pureté 95%