Learn More
(3-aminopropyl)triéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(3-Aminopropyl)triethoxysilane is useful in the formation of aminopropyl derivative of glass. It acts as an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridization procedures. In addition, it is used as adhesives and sealant chemicals, paint additives and coating additives. Further, it is used as a silylation reagent for coating glass and silica surfaces and to crosslink and immobilize proteins and other molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (3-aminopropyl)triéthoxysilane est utile dans la formation d’un dérivé aminopropyle du verre. Il agit comme un adsorbant pour la chromatographie d’affinité. Il est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d’hybridation immunohistochimique et in situ. En outre, il est utilisé comme adhésif et mastic chimique, additif pour peinture et additif pour revêtement. De plus, il est utilisé comme réactif de silylation pour le revêtement des surfaces en verre et en silice et pour la réticulation et l’immobilisation des protéines et d’autres molécules.
Solubilité
Miscible avec le toluène, l’acétone, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et l’humidité.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 217°C |
Nom chimique ou matériau | (3-Aminopropyl)triethoxysilane |
pH | 11 |
Quantité | 2500 g |
Formule linéaire | H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3 |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1754988 |
Point d’éclair | 104°C (219°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with toluene,acetone,chloroform and ethanol. |
Poids de la formule | 221.37 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251163 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A10668.36,A10668.0E,A10668.22 |
10251979 | Certificat d’analyse | 09/08/2024 | A10668.36,A10668.0E,A10668.22 |
10241818 | Certificat d’analyse | 20/12/2023 | A10668.36,A10668.0E,A10668.22 |
10238796 | Certificat d’analyse | 27/01/2023 | A10668.36,A10668.0E,A10668.22 |
10232405 | Certificat d’analyse | 01/06/2022 | A10668.36,A10668.0E,A10668.22 |
Sécurité et traitement
- (3-Aminopropyl)triethoxysilane
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: (3-Aminopropyl)triethoxysilane