Learn More
(3-aminopropyl)triéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11453424
(3-aminopropyl)triéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11453424
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11453424
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10668.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane Alfa Aesar, 98 %, quantité :100g, point d’ébullition :217°C, CAS :919-30-2, formule moléculaire :C9H23NO3Si, poids moléculaire :221,372, pourcentage de pureté :98 %, pH :11
(3-Aminopropyl)triethoxysilane is useful in the formation of aminopropyl derivative of glass. It acts as an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridization procedures. In addition, it is used as adhesives and sealant chemicals, paint additives and coating additives. Further, it is used as a silylation reagent for coating glass and silica surfaces and to crosslink and immobilize proteins and other molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-aminopropyl)triéthoxysilane est utile dans la formation d’un dérivé aminopropyle du verre. Il agit comme un adsorbant pour la chromatographie d’affinité. Il est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d’hybridation immunohistochimique et in situ. En outre, il est utilisé comme adhésif et mastic chimique, additif pour peinture et additif pour revêtement. De plus, il est utilisé comme réactif de silylation pour le revêtement des surfaces en verre et en silice et pour la réticulation et l’immobilisation des protéines et d’autres molécules.
Solubilité
Miscible avec le toluène, l’acétone, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 919-30-2
Formule moléculaire C9H23NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 221.37
Numéro MDL MFCD00008207,MFCD01324904
Clé InChI WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane
CID PubChem 13521
Nom IUPAC (3-aminopropyl)triethoxysilane
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 217°C
Nom chimique ou matériau (3-Aminopropyl)triethoxysilane
pH 11
Quantité 500 g
Formule linéaire H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3
Numéro UN UN2735
Beilstein 1754988
Point d’éclair 104°C (219°F)
Informations sur la solubilité Miscible with toluene,acetone,chloroform and ethanol.
Poids de la formule 221.37
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.421
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.948
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251163 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Numéro de lot10251979 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Numéro de lot10241818 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2023 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Numéro de lot10238796 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2023 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
Numéro de lot10232405 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/06/2022 Catalog NumberA10668.36,A10668.0E,A10668.22
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (3-Aminopropyl)triethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (3-Aminopropyl)triethoxysilane
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
(3-aminopropyl)triéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >