Learn More
(3-aminopropyl)diéthoxyméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane is used as silane coupling agent. The aromatic imine monolayers were prepared by reacting (3-aminopropyl)diethoxymethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
(3-aminopropyl)diéthoxyméthylsilane est utilisé comme agent de couplage du silane. Des monocouches imines aromatiques ont été préparées par réaction du (3-aminopropyl)diéthoxyméthylsilane.
Solubilité
Soluble et réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 197°C to 199°C |
Nom chimique ou matériau | (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane |
Point de fusion | <-20°C |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1744264 |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble and reacts with water. |
Poids de la formule | 191.35 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
R21K035 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | L16401.22,L16401.14 |
10249552 | Certificat d’analyse | 02/02/2024 | L16401.22,L16401.14 |
U29J034 | Certificat d’analyse | 21/09/2023 | L16401.22,L16401.14 |
10226928 | Certificat d’analyse | 25/05/2023 | L16401.22 |
10245913 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | L16401.22 |