Learn More
(3-aminopropyl)diéthoxyméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329155
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11329155
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16401.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3179-76-8 | C8H21NO2Si | 191.346 g/mol
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane is used as silane coupling agent. The aromatic imine monolayers were prepared by reacting (3-aminopropyl)diethoxymethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(3-aminopropyl)diéthoxyméthylsilane est utilisé comme agent de couplage du silane. Des monocouches imines aromatiques ont été préparées par réaction du (3-aminopropyl)diéthoxyméthylsilane.
Solubilité
Soluble et réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3179-76-8
Formule moléculaire C8H21NO2Si
Poids moléculaire (g/mol) 191.346
Numéro MDL MFCD00039785
Clé InChI HXLAEGYMDGUSBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminopropylmethyldiethoxysilane, 3-diethoxymethylsilyl propylamine, dynasylan 1506, 3-aminopropyl-methyl-diethoxysilane, 1-propanamine, 3-diethoxymethylsilyl, dynasylan 1505, 3-aminopropyl diethoxymethylsilane, 3-diethoxy methyl silyl propan-1-amine, unii-a36to38mqn, gamma-aminopropylmethyldiethoxysilane
CID PubChem 18511
Nom IUPAC 3-[diéthoxy(méthyl)silyl]-1propanamine
SMILES CCO[Si](C)(CCCN)OCC
Spécification
Point d’ébullition 197°C to 199°C
Nom chimique ou matériau (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Point de fusion <-20°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1744264
Point d’éclair 85°C (185°F)
Informations sur la solubilité Soluble and reacts with water.
Poids de la formule 191.35
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.427
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.92